Läs mer
Sodium, Technical, Metal Sticks In Liquid Paraffin, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10559200 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10559200 100 g Amber glass bottle 100g
1 options
Produktkod. 10559200 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/1920/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg Gray
CAS 7440-23-5
Smältpunkt 98°C
Kokpunkt 883°C
Kvantitet 100 g
Förpackning Amber glass bottle
Form Solid
Molekylformel Na
MDL-nummer MFCD00085307
Synonym natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
InChI-nyckel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Na]
IUPAC-namn sodium
Molekylvikt (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Formel vikt 23.99g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium, under mineral oil
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.