Läs mer
Natriumtellurat(VI) hydrat, Te 45% min
Beskrivning
Natriumtellurit är en intermediär vid extraktion av grundämnet tellurium; det är en produkt som erhålls från anodslimes och är en föregångare till tellurium. Lösningar av natriumtellurit används för svarta eller blåsvarta beläggningar på järn, stål, aluminium och koppar.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium tellurate (VI) hydrate |
| Smältpunkt | (nedbrytning) |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 10 g |
| Merck Index | 14,8686 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| IUPAC-namn | dinatriumtellurat |
| Formel vikt | 237,58 (Vattenlös) |
| Kvalitet | Ograderat |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Te 45% min |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.