Läs mer
Sodium tellurate(VI) hydrate, Te 45% min
Produktkod. p-7080338
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11314889
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 075106.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10101-83-4 | Na2O4Te | 237.58 g/mol
Natriumtellurit är en mellanprodukt i utvinningen av grundämnet, tellur; det är en produkt erhållen från anodslem och är en föregångare till tellur. Lösningar av natriumtellurit används för svarta eller blåsvarta beläggningar på järn, stål, aluminium och koppar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-83-4
Molekylformel Na2O4Te
Molekylvikt (g/mol) 237.58
MDL-nummer MFCD00014242
InChI-nyckel XERQTZLDFHNZIC-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium tellurate, unii-7kar02f0r0, natriumtellurat, 2na.o4te, disodium tellurate, telluric acid h2teo4 , sodium salt 1:2, telluric acid h2teo4 ,disodium salt, dihydrate 8ci,9ci
PubChem CID 13652393
LEDER [Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tellurate (VI) hydrate
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Merck Index 14,8686
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn dinatriumtellurat
Formel vikt 237.58 (Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Te 45% min
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.