Läs mer
Natriumtellurid, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481727
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481727 10 g 10g
15471727 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15481727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041777.09
Request Bulk or Custom Format
Sodium telluride, 99.9%, Na2Te, CAS Number-12034-41-2, hydrotelluric acid, sodium salt, disodium telluride, sodium telluride, sodium telluridosodium, 10g, (metals basis), White, 2.90 g/mL, Transport Hazard Class: 4.3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. | CAS: 12034-41-2 | Na2Te | 173.58 g/mol
Natriumtellurid används som halvledare, som reduktionsmedel och för att framställa organiska tellurföreningar. Det används för att reducera aromatiska karbonylföreningar till alkoholer. Det används också vid framställning av pyrrolo[2,3-d]pyrimidiner (7-deaza-9H-puriner) från aromatiska nitriler. Det används för att framställa nanokristallin zinktellurid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12034-41-2
Molekylformel Na2Te
Molekylvikt (g/mol) 173.58
MDL-nummer MFCD00053400
InChI-nyckel MQRWPMGRGIILKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium telluride, disodium telluride, sodium telluridosodium, hydrotelluric acid, sodium salt
PubChem CID 82837
IUPAC-namn sodiotellanylnatrium
LEDER [Na][Te][Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium telluride
Smältpunkt 953°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3134
Löslighetsinformation Highly soluble in water.
Formel vikt 173.58
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.90 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.