Läs mer
Sodium tellurite(IV), 99.5% (metals basis)
Produktkod. p-4407942
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11398918
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041778.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10102-20-2 | H10Na2O9Te | 327.65 g/mol
Natriumtellurit(IV) fungerar som en mellanprodukt som används vid extraktion av tellur. Det används för att tillverka korrosionsbeständigt elektropläterat nickel. Den används också för att lägga till en blåaktig beläggning på järn, stål och aluminium. Det fungerar som ett tillväxtmedium för bakterier inom mikrobiologi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-20-2
Molekylformel H10Na2O9Te
Molekylvikt (g/mol) 327.65
MDL-nummer MFCD00036141
InChI-nyckel OVBVNEXDNNHXIU-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium tellurite, disodium tellurite, sodium tellurate iv, disodium trioxotellurate, unii-0bb57la23y, tellurous acid, disodium salt, sodium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , disodium salt, telluric acid, disodium salt
PubChem CID 24935
IUPAC-namn dinatrium;tellurit
LEDER O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tellurite(IV)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.5% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 221.58
Utseende White powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tellurite(IV)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium tellurite
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.