Läs mer
Natriumtereftalat, MP Biomedicals
Produktkod. 11437315 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437315 10 g 5g
1 options
Produktkod. 11437315 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520943805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 SEK
    432.32 SEK / 5g
    Save 21.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Terephthalate
CAS 10028-70-3
Molekylformel C8H4Na2O4
Kvantitet 10 g
Synonym disodium terephthalate, terephthalic acid disodium salt, terephthalic acid, disodium salt, sodium terephthalate, unii-gi30zoc0oo, gi30zoc0oo, disodiumterephthalate, acmc-1bvw0, disodium terephthalate 5g, 1,4-benzenedicarboxylicacid, sodium salt 1:?
InChI-nyckel VIQSRHWJEKERKR-UHFFFAOYSA-L
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;tereftalat
Molekylvikt (g/mol) 210.096
PubChem CID 82305