Läs mer
Natriumtert-butoxid, 97 %
Beskrivning
Natrium-tert-butoxid används som en stark bas och en icke-nukleofil bas. I organisk syntes fungerar det som en mellanprodukt i olika reaktioner som kondensation, omarrangemang och ringöppning. Vidare finner den användning i jordbrukskemikalier, läkemedel, färgämnen, aromkemikalier, rengöringsmedel och biodiesel. Det fungerar som en katalysator vid polymerisations- och isomeriseringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Natrium-tert-butoxid används som en stark bas och en icke-nukleofil bas. I organisk syntes fungerar det som en mellanprodukt i olika reaktioner som kondensation, omarrangemang och ringöppning. Vidare finner den användning i jordbrukskemikalier, läkemedel, färgämnen, aromkemikalier, rengöringsmedel och biodiesel. Det fungerar som en katalysator vid polymerisations- och isomeriseringsreaktioner.
Anmärkningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med syror, reduktionsmedel, syre, vatten, alkoholer, klorerade lösningsmedel och halogener.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium tert-butoxide |
| Densitet | 0.785 |
| Odör | Luktfritt |
| Linjär formel | (CH3)3CONa |
| Kvantitet | 2500 g |
| UN-nummer | UN3206 |
| Beilstein | 3654215 |
| Känslighet | Luft- och fuktkänslig |
| Formel vikt | 96.11 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.