Läs mer
Natrium-tert-butoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7024745
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448797 100 g 100g
11458797 500 g 500g
11468797 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19942.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 865-48-5 | C4H9NaO | 96.105 g/mol
Natrium-tert-butoxid används som en stark bas och en icke-nukleofil bas. I organisk syntes fungerar det som en mellanprodukt i olika reaktioner som kondensation, omarrangemang och ringöppning. Vidare finner den användning i jordbrukskemikalier, läkemedel, färgämnen, aromkemikalier, rengöringsmedel och biodiesel. Det fungerar som en katalysator vid polymerisations- och isomeriseringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natrium-tert-butoxid används som en stark bas och en icke-nukleofil bas. I organisk syntes fungerar det som en mellanprodukt i olika reaktioner som kondensation, omarrangemang och ringöppning. Vidare finner den användning i jordbrukskemikalier, läkemedel, färgämnen, aromkemikalier, rengöringsmedel och biodiesel. Det fungerar som en katalysator vid polymerisations- och isomeriseringsreaktioner.
Anmärkningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med syror, reduktionsmedel, syre, vatten, alkoholer, klorerade lösningsmedel och halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 865-48-5
Molekylformel C4H9NaO
Molekylvikt (g/mol) 96.105
MDL-nummer MFCD00040575
InChI-nyckel MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide
PubChem CID 23676156
IUPAC-namn natrium;2-metylpropan-2-olat
LEDER CC(C)(C)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tert-butoxide
Densitet 0.785
Odör Odorless
Linjär formel (CH3)3CONa
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3206
Beilstein 3654215
Känslighet Air and moisture sensitive
Formel vikt 96.11
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tert-butoxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Självupphettande ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H251-Självupphettande. Kan börja brinna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium 2-methylpropan-2-olate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.