Läs mer
Sodium tert-Butylate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 865-48-5 |
| Smältpunkt | 263°C |
| Molekylformel | (CH3)3CONa |
| MDL-nummer | MFCD00040575 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Sodium tert-butylate, Sodium-t-butoxide, Sodium tert-butylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.1 |
| Kvalitet | Research |