Läs mer
Natriumtert-pentyloxid, 95 %
Produktkod. 11318146
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318146 25 g 25g
11328146 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15112.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14593-46-5 | C5H11NaO | 110,132 g/mol
Natrium-tert-pentyloxid är en effektiv bas för alkylering av ketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natrium-tert-pentyloxid är en effektiv bas för alkylering av ketoner.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Luft- och fuktkänslig, förvara undan luft och vatten/fukt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14593-46-5
Molekylformel C5H11NaO
Molekylvikt (g/mol) 110.132
MDL-nummer MFCD00064245
InChI-nyckel CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt
PubChem CID 2733478
IUPAC-namn natrium;2-metylbutan-2-olat
LEDER CCC(C)(C)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tert-pentyloxide
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3206
Beilstein 3983987
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 110.13
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.