missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Testosterone Sulfate, LoGiCal

Produktkod. 30462464
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462464 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462464 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0323.17

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Testosterone Sulfate
CAS 6614-81-9
Analyt- eller komponentnamn Sodium Testosterone Sulfate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H27 O5 S . Na
Synonym (17β)-17-(Sulfooxy)-androst-4-en-3-one sodium salt (9CI), Testosterone, hydrogen sulfate, sodium salt (6CI,7CI,8CI), Sodium testosterone sulfate, Testosterone sulfate sodium salt
InChI formel InChI=1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(24-25(21,22)23)19(15,2)10-8-16(14)18;/h11,14-17H,3-10H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17-,18-,19-;/m0./s1
Lösningstyp Neat
LEDER [Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;[(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] sulfate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 390.47
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 390.1477 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.