Läs mer
Sodium tetraborate, 98%, for analysis, anhydrous
Produktkod. 10042780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 10042780
Brand: Thermo Scientific Acros 206295000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-43-4
Molekylformel B4Na2O7
Molekylvikt (g/mol) 201.21
MDL-nummer MFCD00081185
InChI-nyckel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Borax, fused
IUPAC-namn dinatriumbicyklo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
LEDER [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifikationer
Kokpunkt 1575.0°C
Kemiskt namn eller material Sodium tetraborate
Smältpunkt 741.0°C
Färg Orange
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel Na2B4O7
Fieser 04,461; 15,295
Merck Index 15,8726
Löslighetsinformation Solubility in water: 26g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vikt 201.22
Procent renhet 98%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tetraborate, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.