Läs mer
Natriumtetraborat, vattenfritt, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11381659
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381659 1 kg 1kg
11391659 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012305.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Natriumtetraborat används som samkatalysator för (2,2,6,6-tetrametylpiperidin-1-yl)oxyl- och natriumhypokloritoxidation av alkoholer i grönare och icke-klorerade lösningsmedel. Det fungerar som ett reagens för nedbrytning av oxider och silikater genom fusion. Det används för att framställa buffertar, som används vid gelelektrofores av DNA. Det fungerar som en källa till borat, mikronäringsgödsel, konserveringsmedel i konserveringsmedel, tillsats i keramiska slipsar och glasyrer. Det används också som en prekursor för natriumperboratmonohydrat och borsyra. Den finner tillämpning som fluoridavgiftning, neutronabsorbator i kärnreaktorer och för att göra outplånligt bläck för dopppennor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-43-4
Molekylformel B4Na2O7
Molekylvikt (g/mol) 201.21
MDL-nummer MFCD00081185
InChI-nyckel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Borax, anhydrous, Sodium borate (tetra)
IUPAC-namn dinatriumbicyklo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
LEDER [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifikationer
Kokpunkt 1575°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Sodium tetraborate, anhydrous
Smältpunkt 741°C
Färg Klart
Fysisk form Granulat
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99.5% (metals basis)
Löslighetsinformation Slowly soluble in waterSoluble in water and glycerol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in acids.
Formel vikt 201.22
Odör Odorless
Brytningsindex 1.501
Känslighet Hygroscopic
Utseende White powder
Ångtryck 0 hPa
Densitet 2.367
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tetraborate, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.