Läs mer
Natriumtetraborat, vattenfritt (99,5 % (metallbas)
Beskrivning
Natriumtetraborat används som samkatalysator för (2,2,6,6-tetrametylpiperidin-1-yl)oxyl- och natriumhypokloritoxidation av alkoholer i grönare och icke-klorerade lösningsmedel. Det fungerar som ett reagens för nedbrytning av oxider och silikater genom fusion. Det används för att framställa buffertar, som används vid gelelektrofores av DNA. Det fungerar som en källa till borat, mikronäringsgödsel, konserveringsmedel i konserveringsmedel, tillsats i keramiska slipsar och glasyrer. Det används också som en prekursor för natriumperboratmonohydrat och borsyra. Den finner tillämpning som fluoridavgiftning, neutronabsorbator i kärnreaktorer och för att göra outplånligt bläck för dopppennor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1575 °C (uppdelning) |
| Kemiskt namn eller material | Sodium tetraborate, anhydrous |
| Smältpunkt | 741 °C |
| Färg | Klart |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 5 kg |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.501 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Utseende | Vitt pulver |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.