Läs mer
Natriumtetraborat, vattenfritt, Puratronic™ , 99,998 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11377037
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11377037
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010875.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Natriumtetraborat används som samkatalysator för (2,2,6,6-tetrametylpiperidin-1-yl)oxyl- och natriumhypokloritoxidation av alkoholer i grönare och icke-klorerade lösningsmedel. Det fungerar som ett reagens för nedbrytning av oxider och silikater genom fusion. Det används för att framställa buffertar, som används vid gelelektrofores av DNA. Det fungerar som en källa till borat, mikronäringsgödsel, konserveringsmedel i konserveringsmedel, tillsats i keramiska slipsar och glasyrer. Det används också som en prekursor för natriumperboratmonohydrat och borsyra. Den finner tillämpning som fluoridavgiftning, neutronabsorbator i kärnreaktorer och för att göra outplånligt bläck för dopppennor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-43-4
Molekylformel B4Na2O7
Molekylvikt (g/mol) 201.21
MDL-nummer MFCD00081185
InChI-nyckel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Borax, anhydrous; Sodium borate (tetra)
IUPAC-namn dinatriumbicyklo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
LEDER [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifications
Kokpunkt 1575°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Sodium tetraborate
Smältpunkt 741°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Na2B4O7
Merck Index 14,8590
Löslighetsinformation Soluble in water and glycerol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in acids.
Formel vikt 201.22
Procent renhet 99.998%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Brytningsindex 1.501
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.367 g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Hazard Statement
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.