Läs mer
Natriumtetraborat, vattenfritt Puratronic™, 99,998 % (metallbas)
Produktkod. 11387037
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387037 25 g 25g
11377037 100 g 100g
11367037 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010875.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201,21 g/mol
Natriumtetraborat används som samkatalysator för (2,2,6,6-tetrametylpiperidin-1-yl)oxyl- och natriumhypokloritoxidation av alkoholer i grönare och icke-klorerade lösningsmedel. Det fungerar som ett reagens för nedbrytning av oxider och silikater genom fusion. Det används för att framställa buffertar, som används vid gelelektrofores av DNA. Det fungerar som en källa till borat, mikronäringsgödsel, konserveringsmedel i konserveringsmedel, tillsats i keramiska slipsar och glasyrer. Det används också som en prekursor för natriumperboratmonohydrat och borsyra. Den finner tillämpning som fluoridavgiftning, neutronabsorbator i kärnreaktorer och för att göra outplånligt bläck för dopppennor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-43-4
Molekylformel B4Na2O7
Molekylvikt (g/mol) 201.21
MDL-nummer MFCD00081185
InChI-nyckel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Borax, anhydrous; Sodium borate (tetra)
IUPAC-namn dinatriumbicyklo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
LEDER [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifikationer
Kokpunkt 1575 °C (uppdelning)
Kemiskt namn eller material Sodium tetraborate
Smältpunkt 741 °C
Namnnotering Vattenfri
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.501
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 2.367 g/mL
Linjär formel Na2B4O7
Merck Index 14,8590
Löslighetsinformation Löslig i vatten och glycerol. Lätt löslig i etanol. Olöslig i syror.
Formel vikt 201.22
Procent renhet 99.998%
Kvalitet Puratronic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.