Läs mer
Natriumtetraboratdekahydrat, 99,5+%, ACS-reagens
Produktkod. 10577562 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10577562 25 g Plastflaska 25g
10269370 1 kg Plastflaska -
10286843 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10577562 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 419450250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00 SEK
    288.65 SEK / 25g
    Save 43.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O | 381,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-96-4
Molekylformel B4Na2O7·10H2O
Molekylvikt (g/mol) 381.36
MDL-nummer MFCD00149193
Synonym Borax, Sodium borate decahydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetraborate decahydrate
Smältpunkt 75,0 °C
Färg Vitt
pH 9,15 till 9,20 (0,01 M lösning vid 25 °C)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.5+%
Linjär formel Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Merck Index 15, 8726
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 60 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i glycerol, olöslig i alkohol
Formel vikt 381.36
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.