Läs mer
Sodium tetraborate decahydrate, 99.5%, for analysis
Produktkod. 13498448 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13498448 10 kg Plasttrumma 10kg
10593371 1 kg Plastflaska 1kg
10414225 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13498448 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 205950100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O | 381.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-96-4
Molekylformel B4Na2O7·10H2O
Molekylvikt (g/mol) 381.36
MDL-nummer MFCD00149193
Synonym Borax, Sodium borate decahydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetraborate decahydrate
Smältpunkt 75.0°C
Färg Vitt
pH 9 to 9.5 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 10 kg
Analysprocentintervall 99.5%
Linjär formel Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Merck Index 15,8726
Löslighetsinformation Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Formel vikt 381.36
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plasttrumma
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.