Läs mer
Natriumtetraboratdekahydrat, 99+%
Produktkod. 11403247
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403247 2500 g 2500g
11493237 500 g 500g
11413247 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16176.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 SEK
    938.65 SEK / 2500g
    Save 191.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1303-96-4 ∣ B4Na2O7·10H2O
Det används i tvättmedel, kosmetika och emaljglasyrer. Det används på samma sätt för att framställa buffertlösningar inom biokemi, som en brandhämmande, svampdödande förening, vid tillverkning av glasfiber, som ett flussmedel i metallurgi, neutronfångande sköldar för radioaktiva källor, ett textureringsmedel i matlagning och som ett förebud för andra borföreningar. Det smälta boraxbadet är användbart för karbidbeläggningsprocesser på metaller. Den används som en effektiv metallfri katalysator för Hetero-Michael-reaktioner i ett vattenhaltigt medium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det används i rengöringsmedel, kosmetika och emaljglasyrer. Det används på samma sätt för att framställa buffertlösningar inom biokemi, som en brandhämmande, svampdödande förening, vid tillverkning av glasfiber, som ett flussmedel i metallurgi, neutronfångande sköldar för radioaktiva källor, ett textureringsmedel i matlagning och som ett förebud för andra borföreningar. Det smälta boraxbadet är användbart för karbidbeläggningsprocesser på metaller. Den används som en effektiv metallfri katalysator för Hetero-Michael-reaktioner i ett vattenhaltigt medium.
Löslighet
Löslig i vatten, glycerol och etanol. Olösligt i
syror Anmärkningar
Oförenligt med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-96-4
Molekylformel B4Na2O7·10H2O
MDL-nummer MFCD00149193
Synonym Borax; Sodium borate (tetra) decahydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetraborate decahydrate
Smältpunkt 75 °C
pH 9.24
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 2500 g
Linjär formel Na2B4O7·10H2O
Merck Index 14,8590
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, glycerol och etanol. Olöslig i syror
Molekylvikt (g/mol) 381.36
Formel vikt 381,37 (201,22 Vattenfri Alkoholhaltig)
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ungraded
Odör Luktfritt
Densitet 1.73
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.