Läs mer
Natriumtetraboratdekahydrat, 99+%
Produktkod. 11493237
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493237 500 g 500g
11403247 2500 g 2500g
11413247 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16176.36
 Begränsad artikel
I lager
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
CAS: 1303-96-4 ∣ B4Na2O7·10H2O
Det används i tvättmedel, kosmetika och emaljglasyrer. Det används på samma sätt för att framställa buffertlösningar inom biokemi, som en brandhämmande, svampdödande förening, vid tillverkning av glasfiber, som ett flussmedel i metallurgi, neutronfångande sköldar för radioaktiva källor, ett textureringsmedel i matlagning och som ett förebud för andra borföreningar. Det smälta boraxbadet är användbart för karbidbeläggningsprocesser på metaller. Den används som en effektiv metallfri katalysator för Hetero-Michael-reaktioner i ett vattenhaltigt medium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det används i rengöringsmedel, kosmetika och emaljglasyrer. Det används också för att framställa buffertlösningar inom biokemi, som brandskyddande ämne, svampdämpande förening, vid tillverkning av glasfiber, som flöde i metallurgi, neutronfångstskydd för radioaktiva källor, textureringsmedel vid matlagning och som förebud för andra borföreningar. Det smälta boraxbadet är användbart för karbidbeläggning på metaller. Det används som en effektiv metallfri katalysator för hetero-Michael-reaktioner i ett vattenbaserat medium.
Löslighet
Löslig i vatten, glycerol och etanol. Olöslig i syror
Anteckningar
Oförenlig med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Molekylformel B4Na2O7·10H2O
MDL-nummer MFCD00149193
Synonym Borax; Sodium borate (tetra) decahydrate
Spécification
Kemiskt namn eller material Sodium tetraborate decahydrate
Smältpunkt 75 °C
pH 9.24
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Densitet 1.73
Linjär formel Na2B4O7·10H2O
Merck Index 14,8590
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, glycerol och etanol. Olöslig i syror
Molekylvikt (g/mol) 381.36
Formel vikt 381,37 (201,22 Vattenfri Alkoholhaltig)
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ograderat
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetraborate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Mention de danger
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Conseils de prudence
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: borax
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.