Läs mer
Natriumtetraboratdekahydrat, ACS, 99,5-105,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15456315
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456315 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15456315 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040114.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1303-96-4 ∣ B4Na2O7·10H2O
Det används i tvättmedel, kosmetika och emaljglasyrer. Det används på samma sätt för att framställa buffertlösningar inom biokemi, som en brandhämmande, svampdödande förening, vid tillverkning av glasfiber, som ett flussmedel i metallurgi, neutronfångande sköldar för radioaktiva källor, ett textureringsmedel i matlagning och som ett förebud för andra borföreningar. Det smälta boraxbadet är användbart för karbidbeläggningsprocesser på metaller. Den används som en effektiv metallfri katalysator för Hetero-Michael-reaktioner i ett vattenhaltigt medium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetraborate decahydrate
Smältpunkt 75 °C
CAS 1303-96-4
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.5-105.0%
Molekylformel B4Na2O7·10H2O
MDL-nummer MFCD00149193
Synonym Borax, Sodium borate (tetra) decahydrate
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, glycerol och etanol. Olöslig i syror
Molekylvikt (g/mol) 381.36
Formel vikt 381,37 (201,22 Vattenfri Alkoholhaltig)
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS
Odör Luktfritt
Utseende Grå Pulver
Densitet 1,73 g/cm3 vid 20 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Borax
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.