Läs mer
Natriumtetraboratdekahydrat, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15678150
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15678150 2.5 kg 2.5kg
15688150 25 g 25g
15608160 500 g 500g
15618160 6 x 500 g Paket med 6
15698150 4 x 2.5 kg Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15678150 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer S96402.5KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
ACS-reagens,≥ 99,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-96-4
MDL-nummer MFCD00149193
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetraborate decahydrate
Kvantitet 2.5 kg
Linjär formel Na2B4O7 · 10H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 381.37g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Densitet 1.73g/mL at 25°C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.