Läs mer
Natriumtetraboratdekahydrat, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium tetraborate decahydrate |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | Na2B4O7 · 10H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 381.37g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% |
| Densitet | 1.73g/mL at 25°C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium tetraborate decahydrate
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.