Läs mer
Natriumtetraboratdekahydrat, Puriss., uppfyller den analytiska specifikationen för BP, NF, Ph. Eur., 99,0–103,0 %, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Tetraborate Decahydrate |
| Namnnotering | Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph. Eur.BP, NF |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Linjär formel | Na2B4O7 · 10H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 381,37 g/mol |
| Procent renhet | 99 till 103,0 % |
| Kvalitet | puriss. |
| Förpackning | Polyflaska |
| Densitet | 1,73 g/ml vid 25 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium tetraborate decahydrate
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetraborate decahydrate