Läs mer
Natriumtetraboratdekahydrat, Puriss., uppfyller den analytiska specifikationen för BP, NF, Ph. Eur., 99,0–103,0 %, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1 575 °C |
| Kemiskt namn eller material | Sodium tetraborate decahydrate |
| Namnnotering | Puriss., uppfyller den analytiska specifikationen från BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0% |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Fysisk form | Crystalline |
| Kvantitet | 25 kg |
| Analysprocentintervall | 99 till 103,0% |
| Linjär formel | Na2B4O7 · 10H2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.37 |
| Formel vikt | 381.37 |
| Visa mer |