Läs mer
Natriumtetraboratdekahydrat, Puriss., uppfyller den analytiska specifikationen för BP, NF, Ph. Eur., 99,0–103,0 %, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15631070
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Förpackning:
Papper/polypåse
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25kg
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15631070 6 x 2.5 kg Poly flaska Paket med 6
15611070 2.5 kg Polyflaska 2.5kg
15621070 25 kg Papper/polypåse 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15631070 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 116256X2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5605.00 SEK
    5136.90 SEK / Paket med 6
    Save 468.10 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-02-2027
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, NF, Ph. EUR, 99,0-103,0 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-96-4
MDL-nummer MFCD00149193
Synonym Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
Specifikationer
Kokpunkt 1 575 °C
Kemiskt namn eller material Sodium tetraborate decahydrate
Namnnotering Puriss., uppfyller den analytiska specifikationen från BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0%
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 6 x 2.5 kg
Analysprocentintervall 99 till 103,0%
Linjär formel Na2B4O7 · 10H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Molekylvikt (g/mol) 381.37
Formel vikt 381.37
Procent renhet 99,0 till 103,0 %
Kvalitet puriss.
Förpackning Poly flaska
Densitet 1,73 g/ml vid 25 °C (lit.)