missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Natriumtetraboratdekahydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, NF, Ph. EUR, 99,0-103,0 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA

Produktkod. p-7111746 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Förpackning:
Papper/polypåse
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25kg
Paket med 6
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15611070

Brand: Honeywell-Fluka 116252.5KG

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, NF, Ph. EUR, 99,0-103,0 %

  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1303-96-4
MDL-nummer MFCD00149193

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Tetraborate Decahydrate
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Kvantitet 2.5 kg
Linjär formel Na2B4O7 · 10H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 381.37g/mol
Procent renhet 99 to 103.0%
Kvalitet puriss.
Förpackning Polyflaska
Densitet 1.73g/mL at 25°C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium tetraborate decahydrate
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.