Läs mer
Sodium Tetraborate Decahydrate, puriss. pa ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15653450 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15653450 500 g 500g
15623450 100 g 100g
15633450 1 kg 1kg
15663450 5 kg 5kg
15643450 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15653450 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31457500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, reagens ISO , buffertämne,≥ 99,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-96-4
MDL-nummer MFCD00149193
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Tetraborate Decahydrate
Namnnotering Reag. ISO
Kvantitet 500 g
Linjär formel Na2B4O7 · 10H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 381.37g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS/puriss. pa
Densitet 1.73g/mL at 25°C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Hazard Statement
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.