Läs mer
Natriumtetraboratdekahydrat, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Tetraborate Decahydrate |
| Namnnotering | Reag. ISO |
| Fysisk form | Crystals |
| Kvantitet | 5 kg |
| Linjär formel | Na2B4O7 · 10H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.37 |
| Formel vikt | 381,37 g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% |
| Kvalitet | ACS/puriss. pa |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium tetraborate decahydrate
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.