Läs mer
Sodium Tetraborate Decahydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Borax |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;; |
| Formel vikt | 382.0868 |