Läs mer
Natriumtetraboratdekahydrat, TRC
Produktkod. 30136706
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136706 1 g
30132425 10 g
30010263 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136706 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6730901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-96-4
Molekylformel B4 O7 . 2 Na . 10 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 381.37
Synonym Borax (B4Na2O7.10H2O), Borax (8CI), 20 Mule Team Borax, 20 Mule Team Borax Tech 4/200 Mesh, BR 100, BR 100 (borate), Borascu, Borax decahydrate, Boric acid (H2B4O7), disodium salt, decahydrate, Boricin, Boron sodium oxide (B4Na2O7), decahydrate, Bura, Disodium tetraborate decahydrate, Gerstley borate, M 9358, Sodium biborate decahydrate, Sodium borate (Na2B4O7), decahydrate, Sodium pyroborate, Sodium pyroborate decahydrate, Sodium tetraborate decahydrate, Solubor, Solubor DF, Three Elephant, Tincal
IUPAC-namn disodium; 3,7-dioxido-2,4,6,8,9-pentaoxa-1,3,5,7-tetraborabicyklo[3.3.1]nonan; dekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1OB2OB([O-])OB(O1)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borax
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Formel vikt 382.0868