Läs mer
Natriumtetraborat, TRC
Produktkod. 30427494
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30427494 25 g
1 options
Produktkod. 30427494 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS67309525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Disodium tetraborate
CAS 1330-43-4
Kvantitet 25 g
Molekylformel B4 O7 . 2Na
Synonym Sodium tetraborate, Boron sodium oxide (B4Na2O7) (9CI','ACI), Boric acid (H2B4O7)','disodium salt (8CI), Sodium tetraborate (Na2B4O7) (7CI), Anhydrous borax, Borax glass, DC Dehybor, Dehybor, Ecoboron PRO, Etibor 68, Fireless B, Fireless B Liquid, FR 28, FR 28 (borate), Fused Borax, Granubor, Rasorite 65, Sodium biborate, Sodium borate, Sodium boron oxide (Na2B4O7), Spraybor
InChI formel InChI=1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
LEDER [Na+].[Na+].[O-]B1OB2OB([O-])OB(O1)O2
IUPAC-namn disodium; 3,7-dioxido-2,4,6,8,9-pentaoxa-1,3,5,7-tetraborabicyklo[3.3.1]nonan
Molekylvikt (g/mol) 201.22
Formel vikt 201.9812