Läs mer
Natriumtetrabromoaurat(III)hydrat, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals , Premion™
Produktkod. 11334028
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334028 1 g 1g
11344028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040428.03
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Natriumtetrabromoaurat(III)-hydrat deltar i tillverkningen av nanopartiklar av kärna/legering via den hydrotermiska vägen lager-för-lager och dess tillväxtegenskaper och studie av optiska egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10378-49-1
Molekylformel AuBr4Na
Molekylvikt (g/mol) 539.57
MDL-nummer MFCD00274624
InChI-nyckel PMPPMRNISYJZFW-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrabromoaurate iii hydrate, aubr4.na.h2o, gold sodium bromide, naaubr4*xh2o, sodium tetrabromoaurate iii hydrate, premion, sodium tetrabromoaurate 1--water 1/1/1
PubChem CID 71310037
LEDER [Na+].Br[Au-](Br)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetrabromoaurate(III) hydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbaserad bas)
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
IUPAC-namn natrium;tetrabromogold(1-);hydrat
Formel vikt 539,59 (Vattenlös)
Odör Luktfritt
Utseende Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.