Läs mer
Natriumtetrabromopalladat(II), Premion™ , 99,95 % (metallbas), Pd 22,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11314008
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11314008 1 g 1g
11324008 5 g 5g
11334008 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11314008 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040407.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50495-13-1 | Br4Na2Pd | 472.016 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50495-13-1
Molekylformel Br4Na2Pd
Molekylvikt (g/mol) 472.016
MDL-nummer MFCD00046199
InChI-nyckel MPLXAXBUDPGDHC-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrabromopalladate ii, br4pd.2na, disodium tetrabromopalladiumdiuide, sodium tetrabromopalladate ii , premion
PubChem CID 16217381
IUPAC-namn dinatrium;tetrabromopalladium(2-)
LEDER [Na+].[Na+].Br[Pd-2](Br)(Br)Br
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium tetrabromopalladate(II)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Formel vikt 472.02
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 22.0% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.