Läs mer
Natriumtetrakloroluminat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11318037
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318037 100 g 100g
11308037 5 g 5g
11398027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11318037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022375.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7784-16-9 | AlCl4Na | 191.771 g/mol
Natriumtetrakloroluminat används som Friedel-Crafts acyleringsmedel, dehydratiserings- och dehydreringsmedel i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-16-9
Molekylformel AlCl4Na
Molekylvikt (g/mol) 191.771
MDL-nummer MFCD00050361
InChI-nyckel CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloroaluminate, sodium tetrachloroaluminate 1-, alcl4.na, aluminum sodium chloride, naalcl4, sodium tetrachloroaluminate, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 16699350
IUPAC-namn natrium;tetrakloroalumanuid
LEDER [Na+].[Al-](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetrachloroaluminate
Smältpunkt 185°C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 191.78
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Pale yellow powder
Densitet 2.01
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.