Läs mer
Natriumtetrakloroaurathydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 12614997 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12614997 5 g Glasflaska 5g
12604997 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12614997 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 396270050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29156-65-8 | AuCl4Na | 361.76 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29156-65-8
Molekylformel AuCl4Na
Molekylvikt (g/mol) 361.76
MDL-nummer MFCD00149161
InChI-nyckel IXPWAPCEBHEFOV-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloroaurate iii hydrate, aucl4.na.h2o, sodium tetrachloroaurate 1--water 1/1/1
PubChem CID 18410391
IUPAC-namn natrium;tetraklorguld(1-);hydrat
LEDER [Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetrachloroaurate hydrate
Färg Brun till gul
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 48.3 to 50.3% (Au)
Linjär formel NaAuCl4·xH2O
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 361.77
Procent renhet 98%
Förpackning Glasflaska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tetrachloroaurate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.