Läs mer
Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Au 49-50%
Produktkod. 11376518
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376518 5 g 5g
11366518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012148.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 13874-02-7 | AuCl4H4NaO2 | 397.79 g/mol
Det används i kemoterapi. Det används som en katalysator för att avlägsna tert-butyl(dimetyl)silyl (TBS ) skyddsgrupper. Det är selektivt i närvaro av aromatiska TBS etrar, alifatiska triisopropylsilyletrar, alifatiska tert-butyl(difenyl)silyletrar eller steriskt hindrade alifatiska TBS etrar. Med överskott av katalysator, TBS etrar kan också omvandlas till 4-metoxibensyletrar eller metyletrar i en behållare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13874-02-7
Molekylformel AuCl4H4NaO2
Molekylvikt (g/mol) 397.79
MDL-nummer MFCD00149162
InChI-nyckel OEERDTKOVZFOHF-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloroaurate iii dihydrate, sodium;tetrachlorogold 1-;dihydrate, sodiumtetrachloroaurate iii dihydrate, sodium dihydrate tetrachloroaurate
PubChem CID 18949434
LEDER O.O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
Smältpunkt 100°C (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.99% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and ether.
IUPAC-namn natrium;tetraklorguld(1-);dihydrat
Formel vikt 397.80 (361.77 Anhydrous)
Densitet 0.8 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.