Läs mer
Natriumtetrakloroaurat(III) dihydrat, TRC
Produktkod. 30424877
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30424877 5 g
1 options
Produktkod. 30424877 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6731105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Tetrachloroaurate(III) Dihydrate
CAS 13874-02-7
Molekylformel NaAuCl4 .2H2O
Kvantitet 5 g
Synonym Sodium tetrachloroaurate(III) Dihydrate
InChI formel InChI=1S/Au.4ClH.Na.2H2O/h;4*1H;;2*1H2/q+3;;;;;+1;;/p-4
LEDER O.O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn natrium; tetraklorokalylf(1-); dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 397.8
Formel vikt 395.8529