Läs mer
Sodium tetrachloropalladate(II), approx. 36% Pd
Produktkod. 10763581 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10763581 5 g Glasflaska 5g
10241832 1 g Glasflaska 1g
10676212 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10763581 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 195130050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13820-53-6 | Cl4Na2Pd | 294.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13820-53-6
Molekylformel Cl4Na2Pd
Molekylvikt (g/mol) 294.20
MDL-nummer MFCD00003487
InChI-nyckel ABKQFSYGIHQQLS-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloropalladate ii, disodium tetrachloropalladate, palladium ii sodium chloride, sodiumpalladiumchloride, disodiumpalladiumtetrachloride, sodiumtetrachloropalladate ii, palladiumsodiumchloridetrihydrate, disodiumtetrachloropalladate 2-, tetrachloro-palladate 2-disodium, disodium;tetrachloropalladium 2-
PubChem CID 11000870
LEDER [Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetrachloropalladate(II)
Namnnotering ca. 36.4% Pd
Färg Brun till orange eller brungrön
Fysisk form Powder and Granules, Crystals
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 36%
Linjär formel Na2PdCl4
Fieser 05,626; 06,45; 09,207; 16,309; 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC-namn dinatriumtetrakloropalladiumbis(ylium)
Formel vikt 294.21
Procent renhet ∼36% Pd
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tetrachloropalladate(II)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.