Läs mer
Sodium tetrachloropalladate(II) hydrate, 99.95% (metals basis), Pd 30%
Produktkod. 11331978
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331978 2 g 2g
11321978 10 g 10g
11385889 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011886.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13820-53-6 | Cl4Na2Pd | 294.20 g/mol
Natriumtetrakloropalladat används som testsalt för Pd-allergiplåster. Det används i kemisk syntes som en katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13820-53-6
Molekylformel Cl4Na2Pd
Molekylvikt (g/mol) 294.20
MDL-nummer MFCD00003487
InChI-nyckel ABKQFSYGIHQQLS-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloropalladate ii, disodium tetrachloropalladate, palladium ii sodium chloride, sodiumpalladiumchloride, disodiumpalladiumtetrachloride, sodiumtetrachloropalladate ii, palladiumsodiumchloridetrihydrate, disodiumtetrachloropalladate 2-, tetrachloro-palladate 2-disodium, disodium;tetrachloropalladium 2-
PubChem CID 11000870
IUPAC-namn dinatrium;tetraklorpalladium(2-)
LEDER [Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetrachloropalladate(II) hydrate
Färg Röd till brun
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Na2PdCl4·xH2O (x≈3)
Kvantitet 2 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water and acetic acid.
Formel vikt 294.20 (Anhydrous)
Procent renhet 99.95%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 30%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.