Läs mer
Sodium tetrachloropalladate(II) hydrate, Premion™, 99.999% (metals basis), Pd 30% min
Produktkod. 11384988
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384988 1 g 1g
11374988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043945.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13820-53-6 | Cl4Na2Pd | 294.20 g/mol
Natriumtetrakloropalladat används i organmetallkemi för framställning av fosfinkomplex av palladium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13820-53-6
Molekylformel Cl4Na2Pd
Molekylvikt (g/mol) 294.20
MDL-nummer MFCD00003487
InChI-nyckel ABKQFSYGIHQQLS-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloropalladate ii, disodium tetrachloropalladate, palladium ii sodium chloride, sodiumpalladiumchloride, disodiumpalladiumtetrachloride, sodiumtetrachloropalladate ii, palladiumsodiumchloridetrihydrate, disodiumtetrachloropalladate 2-, tetrachloro-palladate 2-disodium, disodium;tetrachloropalladium 2-
PubChem CID 11000870
IUPAC-namn dinatrium;tetraklorpalladium(2-)
LEDER [Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetrachloropalladate (II) hydrate
Färg Röd till brun
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Na2PdCl4·xH2O (x≈3)
Löslighetsinformation Soluble in water and ethyl alcohol.
Formel vikt 294.20 (Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 30% min
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.