Läs mer
Natriumtetraklorplatinat(II)hydrat, Premion™ , 99,95 % (metallbas), Pt 42,4 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11316548
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316548 1 g 1g
11306548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012168.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 207683-21-4 | Cl4Na2Pt | 382.87 g/mol
Natriumtetraklorplatinat(II)hydrat används som kemiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207683-21-4
Molekylformel Cl4Na2Pt
Molekylvikt (g/mol) 382.87
MDL-nummer MFCD00150188
InChI-nyckel DOAIHRYZKUCMDX-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloroplatinate ii hydrate, disodium tetrachloroplatinate 2-hydrate, sodium tetrachloroplatinate 2--water 2/1/1
PubChem CID 56846332
IUPAC-namn dinatrium;tetraklorplatina(2-);hydrat
LEDER [Na+].[Na+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt--]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetrachloroplatinate(II) hydrate
Smältpunkt 100°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 382.88 (Anhydrous)
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 42.4% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.