Läs mer
Natriumtetracyanoplatinat(II)hydrat, Premion™ , 99,95 % (metallbas), Pt 48,4 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11393988
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393988 1 g 1g
11303998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040400.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 699012-94-7
Molekylformel C4N4Na2Pt
Molekylvikt (g/mol) 345.13
MDL-nummer MFCD00798527
InChI-nyckel WOIFBVMIVVRIIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym disodium tetracyanoplatinumdiuide hydrate, sodium tetracyanoplatinate ii hydrate, premion
PubChem CID 16217382
IUPAC-namn dinatriumtetracyanoplatinumbis(ylium)
LEDER [Na+].[Na+].N#C[Pt++](C#N)(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetracyanoplatinate(II) hydrate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Formel vikt 345.14 (Anhydrous)
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 48.4% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.