Läs mer
Sodium tetraethylborate, 97%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10476131 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10476131 1 g Glasflaska 1g
10679293 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10476131 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 363880010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 SEK
    1235.20 SEK / 1g
    Save 39.80 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 15523-24-7 | Molecular Formula: C8H20BNa | Molecular Weight: 150.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15523-24-7
Molekylformel C8H20BNa
Molekylvikt (g/mol) 150.04
MDL-nummer MFCD00061547
InChI-nyckel SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetraethylborate, sodium tetraethylboranuide, borate 1-,tetraethyl-, sodium 1:1, sodium tetraethylborate 1-, et4bna, sodiotetraethylboron v, borate 1-, tetraethyl-, sodium, sodium tetraethylborate 1g
PubChem CID 23681030
IUPAC-namn natrium;tetraetylboranuid
LEDER [B-](CC)(CC)(CC)CC.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetraethylborate
Smältpunkt 140,0 °C till 142,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
Formel vikt 150.04
Procent renhet 97%
Kvalitet Ren
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tetraethylborate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Pyrofort fast ämne Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
Skyddsangivelse
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P335-Borsta bort lösa partiklar från huden.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P422-Förvara innehållet i .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.