Läs mer
Natriumtetraetylborat, 98 %
Beskrivning
Natriumtetraetylborat används som derivationsmedel för detektion av organotin-, bly- och kvicksilverföreningar genom att använda gaskromatografi i kombination med olika känsliga och selektiva detektionsmetoder, såsom atomabsorptionsspektrometri (AAS), atomemissionsspektrometri (AES pulserad) med pulserande låga (PFPD) och masspektrometri (MS). Det används också som alkyleringsmedel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium tetraethylborate |
| Smältpunkt | (nedbrytning) |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Linjär formel | NaB(C2H5)4 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3393 |
| Känslighet | Luft- och fuktkänslig |
| Löslighetsinformation | Löser sig i vatten vid nedbrytning |
| Formel vikt | 150.05 |
| Visa mer |
Endast användning för forskning i RUO –