Läs mer
Natriumtetraetylborat, 98 %
Produktkod. 11389389
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389389 1 g 1g
11379389 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389389 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089137.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
CAS: 15523-24-7 | C8H20BNa | 150,048 g/mol
Natriumtetraetylborat används som derivationsmedel för detektion av organotin-, bly- och kvicksilverföreningar genom att använda gaskromatografi i kombination med olika känsliga och selektiva detektionsmetoder, såsom atomabsorptionsspektrometri (AAS), atomemissionsspektrometri (AES pulserad) med pulserande låga (PFPD) och masspektrometri (MS). Det används också som alkyleringsmedel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15523-24-7
Molekylformel C8H20BNa
Molekylvikt (g/mol) 150.048
MDL-nummer MFCD00061547
InChI-nyckel SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetraethylborate, sodium tetraethylboranuide, borate 1-,tetraethyl-, sodium 1:1, sodium tetraethylborate 1-, et4bna, sodiotetraethylboron v, borate 1-, tetraethyl-, sodium, sodium tetraethylborate 1g
PubChem CID 23681030
IUPAC-namn natrium; Tetraetylboranuide
LEDER [B-](CC)(CC)(CC)CC.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetraethylborate
Smältpunkt (nedbrytning)
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel NaB(C2H5)4
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3393
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löser sig i vatten vid nedbrytning
Formel vikt 150.05
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint
Visa mer Visa mindre
Endast användning för forskning i RUO –