Läs mer
Sodium tetrafluoroborate, 97+%, extra pure
Produktkod. 10165103 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
Produktkod. 10165103
Brand: Thermo Scientific Acros 192120025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13755-29-8 | BF4Na | 109.79 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13755-29-8
Molekylformel BF4Na
Molekylvikt (g/mol) 109.79
MDL-nummer MFCD00003515
InChI-nyckel KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
LEDER [Na+].F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetrafluoroborate
Smältpunkt 384°C
Namnnotering 98%
Färg Brun till Vit
Fysisk form Pulver, nålar eller kristaller
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 97+%
Linjär formel NaBF4
Merck Index 15, 8753
Löslighetsinformation Solubility in water: 973g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
IUPAC-namn natriumtetrafluorboranid
Formel vikt 109.79
Procent renhet ≥97%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.47
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tetrafluoroborate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.