Läs mer
Natriumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11469000
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469000 100 g 100g
11479000 500 g 500g
11489000 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469000 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12393.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13755-29-8 | BF4Na | 109.79 g/mol
Natriumtetrafluorborat används i flussmedel, metallbearbetning och i pläteringskretsar. Det används som utgångsmaterial vid framställning av joniska vätskor samt bortrifluorid. Det fungerar som en effektiv katalysator för syntesen av 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-oner och tioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumtetrafluorborat används i flussmedel, metallbearbetning och i pläteringskretsar. Det används som utgångsmaterial vid framställning av joniska vätskor samt bortrifluorid. Det fungerar som en effektiv katalysator för syntesen av 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-oner och tioner.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Noter
Hygroskopisk och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13755-29-8
Molekylformel BF4Na
Molekylvikt (g/mol) 109.79
MDL-nummer MFCD00003515
InChI-nyckel KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
IUPAC-namn natrium;tetrafluorborat
LEDER [Na+].F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetrafluoroborate
Smältpunkt 384°C (dec.)
Kvantitet 100 g
Linjär formel NaBF4
Merck Index 14,8617
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 109.79
Procent renhet 97%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.47
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.