Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium tetrafluoroborate |
| Smältpunkt | 384°C |
| Färg | Colorless |
| pH | ∼3.0 (at 20°C) |
| Fysisk form | Crystalline |
| Kvantitet | 50 g |
| Linjär formel | NaBF4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Löslighetsinformation | Medium, 30g/L at 20°C |
| Formel vikt | 109.79g/mol |
| Visa mer |