Läs mer
Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]borat, 97 %, kan forts. 1-5% vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15495125
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495125 25 g 25g
15475125 1 g 1g
15485125 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495125 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30014.14
Request Bulk or Custom Format
Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]borat, 97 %, C32H12BF24Na, CAS-nummer-79060-88-1
Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]borat är en lipofil tillsats av tetrafenylborat och används för lösningsmedelsextraktion av katjoner och lösningsmedelspolymermembranelektroder och optoder. Den används också som en anjonisk fasöverföringskatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluorometyl)fenyl]borat är en lipofil tillsats av tetrafenylborat och den används för lösningsmedelsextraktion av katjoner och lösningsmedelspolymeriska membranelektroder och optoder. Den används också som en anjonisk fasöverföringskatalysator.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79060-88-1
Molekylformel C32H12BF24Na
Molekylvikt (g/mol) 886.209
MDL-nummer MFCD00043323
InChI-nyckel LTGMONZOZHXAHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl borate, nabarf, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boranuide, sodium2-sulfonatoethylmethacrylate, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bor, sodium tetrakis 3,5-bis-trifluoromethylphenyl borate, sodiotetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boron v, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-borate, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl borate 1-
PubChem CID 23681909
IUPAC-namn natrium;tetrakis[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]boranuid
LEDER [B-](C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C3=CC(=CC(=C3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C4=CC(=CC(=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Smältpunkt 310°C (decomposition)
Anteckningar om analysprocent kan innehålla 1 till 5 % vatten
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 886.2
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, may contain 1-5% water
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.